Få mere at vide
Diethyloxalacetat natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30381188
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30381188 5 g
1 options
Artikelnummer. 30381188 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4446955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Oxalacetate Sodium Salt
CAS 40876-98-0
Molekylær formel C8H11NaO5
Mængde 5 g
Synonym 2-(Oxo)succinic Acid Diethyl Ester Monosodium Salt, Diethyl 2-Hydroxy-2-butenedioate Sodium Salt, Diethyl Oxobutanedioate Sodium Salt, Diethyl Sodiooxalacetate, Diethyl Sodium Oxalacetate, Oxalacetic Acid Diethyl Ester Sodium Salt, Sodium 1,4-Diethoxy-1,4-dioxobut-2-en-2-olate, Sodium Diethyl Oxalacetate, Sodium Diethyl Oxaloacetate, Sodium Diethyl Oxobutanedioate
InChI formel InChI=1S/C8H11O5.Na/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;/q-1;+1
SMIL [Na+].CCOC(=O)[CH-]C(=O)C(=O)OCC
IUPAC navn natrium; diethyl 2-oxobutanedioat
Molekylvægt (g/mol) 210.16
Formel vægt 210.0504