Få mere at vide
Diethyl N,N-Diisopropylphosphoramidite, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl N,N-Diisopropylphosphoramidite |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H24NO2P/c1-7-12-14(13-8-2)11(9(3)4)10(5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3 |
| Formel vægt | 221.1545 |