Få mere at vide
Diethyl n-dodecylphosphonat,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447807
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447807 5 g 5g
15437807 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37697.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 4844-38-6 | Molekylformel: C16H35O3P | Molekylvægt: 306,427 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4844-38-6
Molekylær formel C16H35O3P
Molekylvægt (g/mol) 306.427
MDL nummer MFCD00015595
InChI nøgle LRIWHHSVZCKNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl dodecylphosphonate, phosphonic acid, dodecyl-, diethyl ester, diethyl 1-dodecyl phosphonate, phosphonic acid, p-dodecyl-, diethyl ester, dodecylphosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid,p-dodecyl-, diethyl ester
PubChem CID 78558
IUPAC navn 1-diethoxyphosphoryldodecan
SMIL CCCCCCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diethyl n-dodecylphosphonate
Farve Farveløs
Kogepunkt 168 °C (1,5 mmHg)
Mængde 5 g
Formel vægt 306.42
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske