Få mere at vide
Diethyl Methylphosphonate-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Methylphosphonate-13C |
| CAS | 1342310-32-0 |
| Molekylær formel | C413CH13O3P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Bis(diethoxyphosphinyl)methane-13C, DEMP-13C, Diethoxymethylphosphine Oxide-13C, Diethyl Methanephosphonate-13C, O,O-Diethyl Methylphosphonate-13C, P-Methyl-phosphonic Acid Diethyl Ester-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13O3P/c1-4-7-9(3,6)8-5-2/h4-5H2,1-3H3/i3+1 |
| SMIL | [13CH3]P(=O)(OCC)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.12 |