missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethyl Methylphenylmalonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Methylphenylmalonate |
| CAS | 34009-61-5 |
| Molekylær formel | C4 H4 Cl N S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Methyl-2-phenyl-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Methylphenyl-malonic Acid Diethyl Ester, Methylphenyl-propanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Methyl-2-phenylmalonate, NSC 147481 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClNS/c5-3-4-6-1-2-7-4/h1-2H,3H2 |
| SMIL | ClCc1nccs1 |
| IUPAC navn | 2-(chloromethyl)-1,3-thiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.599 |
| Formel vægt | 132.975 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?