Få mere at vide
Diethylmethylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30379932
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379932 50 g
30378067 5 g
30388131 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30379932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44443050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-08-5
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Synonym 2-Methylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Methylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Methylmalonate, Diethyl Methylpropanedioate, Diethyl alpha-Methylmalonate, NSC 8700
SMIL CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Methylmalonate
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Formel vægt 174.0892