Få mere at vide
Diethyl meso-2,5-dibromoadipate, 98%
Artikelnummer. 11411250
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411250 25 g 25g
11401250 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411250 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26347.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 869-10-3 | C10H16Br2O4 | 360.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 869-10-3
Molekylær formel C10H16Br2O4
Molekylvægt (g/mol) 360.04
MDL nummer MFCD00075379
InChI nøgle UBCNJHBDCUBIPB-UHFFFAOYNA-N
Synonym diethyl 2,5-dibromoadipate, diethyl meso-2,5-dibromoadipate, 1,6-diethyl 2,5-dibromohexanedioate, 2,5-dibromoadipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, 2,5-dibromo-, diethyl ester, diethyl2,5-dibromohexanedioate, 2,5-dibromohexanedioic acid diethyl ester, acmc-1bjoi, diethylmeso-dibromoadipate, diethylmeso-2,5-dibromoadipate
PubChem CID 241588
IUPAC navn diethyl-2,5-dibromhexandioat
SMIL CCOC(=O)C(Br)CCC(Br)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl meso-2,5-dibromoadipate
Smeltepunkt 64°C to 67°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 360.04
Procent renhed 98%