Få mere at vide
Diethyl Malonat, TRC
Artikelnummer. 30006898
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30006898 10 g
1 options
Artikelnummer. 30006898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44442010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Malonate
CAS 105-53-3
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C7H12O4
Mængde 10 g
Synonym Propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Malonic Acid Diethyl Ester, Propanedioic Acid Diethyl Ester, Carbethoxyacetic Ester, Dicarbethoxymethane, Diethyl Propane-1,3-dioate, Diethyl Propanedioate, Ethyl Malonate, Malonate Diethyl Ester, Methanedicarboxylic Acid Diethyl Ester-, NSC 136903, NSC 8864;
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CC(=O)OCC
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Formel vægt 160.0736
Procent renhed >95%