Få mere at vide
Diethyl Malonate-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Malonate-d2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5D2 |
| Formel vægt | 162.086 |