missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethyl Malonate-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Malonate-13C3 |
| CAS | 53051-81-3 |
| Molekylær formel | C413C3H12O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester-13C3, Malonic Acid Diethyl Ester-13C3, Propanedioic Acid Diethyl Ester-13C3, Carbethoxyacetic Ester-13C3, Dicarbethoxymethane-13C3, Diethyl Propane-1,3-dioate-13C3, Diethyl Propanedioate-13C3, Ethyl Malonate-13C3, Malonate Diethyl Ester-13C3, Methanedicarboxylic Acid Diethyl Ester-13C3, NSC 136903-13C3, NSC 8864-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1 |
| SMIL | O=[13C]([13C]([H])([H])[13C](OCC)=O)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.15 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?