missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethyl Malonate-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Malonate-13C2 |
| CAS | 77386-82-4 |
| Molekylær formel | C513C2H12O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Propanedioic-1,3-13C2 Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i6+1,7+1 |
| SMIL | CCO[13C](=O)C[13C](=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl (1,3-^{13}C_{2})propanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.15 |
| Formel vægt | 162.0803 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?