Få mere at vide
Diethyl Maleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Maleate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5- |
| Formel vægt | 172.0736 |