Få mere at vide
Diethyl maleate, 97%
Artikelnummer. 11326696
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326696 1000 g 1kg
11306696 5 g 5g
11316696 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03876.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141-05-9 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-05-9
Molekylær formel C8H12O4
Molekylvægt (g/mol) 172.18
MDL nummer MFCD00009191
InChI nøgle IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Synonym diethyl maleate, ethyl maleate, maleic acid, diethyl ester, diethylmaleate, maleic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid z-, diethyl ester, diethyl z-but-2-enedioate, diethyl 2z-but-2-enedioate, unii-g81wqb56ol, ccris 941
PubChem CID 5271566
ChEBI CHEBI:68508
IUPAC navn diethyl (Z)-but-2-endioat
SMIL CCOC(=O)C=CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl maleate
Smeltepunkt -11°C
Tæthed 1.064
Kogepunkt 221°C to 224°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.44
Mængde 1000 g
Beilstein 1100825
Merck Index 14,3123
Formel vægt 172.18
Procent renhed 97%