Få mere at vide
Diethyl maleate, 97%
Artikelnummer. 10419220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10419220 250 g Glasflaske 250g
10234000 5 g Glasflaske 5g
10336370 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10419220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114442500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141-05-9 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-05-9
Molekylvægt (g/mol) 172.18
MDL nummer MFCD00009191
InChI nøgle IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Synonym diethyl maleate, ethyl maleate, maleic acid, diethyl ester, diethylmaleate, maleic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid z-, diethyl ester, diethyl z-but-2-enedioate, diethyl 2z-but-2-enedioate, unii-g81wqb56ol, ccris 941
PubChem CID 5271566
ChEBI CHEBI:68508
IUPAC navn diethyl (Z)-but-2-endioat
SMIL CCOC(=O)C=CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl maleate
Navn note ca.90%
Smeltepunkt -10.0°C
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 225.0°C
Flammepunkt 93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H12O4
Lineær formel C2H5O2CCH=CHCO2C2H5
Brydningsindeks 1.4380 to 1.4420
Mængde 250 g
Beilstein 02,751
Merck Index 15,3139
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol, diethyl ether
Formel vægt 172.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl maleate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.