Få mere at vide
(+)-Diethyl L-tarrat, 99+%
Artikelnummer. 10742591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10742591 100 mL Glasflaske 100ml
10634842 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10742591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168961000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 87-91-2 | C8H14O6 | 206,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-91-2
Molekylær formel C8H14O6
Molekylvægt (g/mol) 206.19
MDL nummer MFCD00009143
InChI nøgle YSAVZVORKRDODB-UHFFFAOYNA-N
Synonym diethyl l-+-tartrate, 2r,3r-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, l +-diethyl l-tartrate, +-diethyl l-tartrate, diethyl l-tartrate, diethyl-l-tartrate, unii-oq72cpy58z, l-+-tartaric acid diethyl ester, diethyl l-tartarate, tartaric acid, diethyl ester, r,r
PubChem CID 6993580
IUPAC navn diethyl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
SMIL CCOC(=O)C(O)C(O)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Diethyl L-tartrate
Navn note 99+%
Smeltepunkt 17 °C
Tæthed 1.2000g/mL
Kogepunkt 280 °C
Flammepunkt 93 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [-CH(OH)CO2C2H5]2
Brydningsindeks 1,4450 til 1,447
Mængde 100 mL
Beilstein 03, 512
Fieser 11,181; 13,276; 16,54
Merck Index 15, 3150
Specifik vægtfylde 1.2
Specifik rotationstilstand +7,50° (20 °C pænt)
Specifik rotation +7.5
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler
Formel vægt 206.19
Procent renhed 99+%
Fysisk form Viskøs væske