Få mere at vide
(+)-Diethyl L-tarrat, 98%
Artikelnummer. 11474260
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474260 500 g 500g
11464260 100 g 100g
11433374 250 g 250g
11423374 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11474260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10641.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 87-91-2 | C8H14O6 | 206,19 g/mol
(+)-Diethyl L-tartrat anvendes som et chiralt hjælpestof i Sharpless enantioselektiv epoxidation af allylalkoholer, til Sharpless-type enantioselektiv oxidation af sulfider til sulfoxider og som chiralt hjælpestof i den enantioselektive konstruktion af cyclopropaner fra allyliske asymmetriske alkoholer ved en-Symmon-reaktioner. Det bruges også som et chiralt reagens i et væld af kemiske reaktioner, såsom syntesen af isoquinolinalkaloider og arundsyre, som er blevet brugt i akut iskæmisk slagtilfældebehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+)-Diethyl L-tartrat anvendes som et chiralt hjælpestof i Sharpless enantioselektiv epoxidation af allylalkoholer, til Sharpless-type enantioselektiv oxidation af sulfider til sulfoxider og som chiralt hjælpestof i den enantioselektive konstruktion af cyclopropaner fra allyliske asymmetriske alkoholer ved en-Symmon-reaktioner. Det bruges også som et chiralt reagens i et væld af kemiske reaktioner, såsom syntesen af isoquinolinalkaloider og arundsyre, som er blevet brugt i akut iskæmisk slagtilfældebehandling.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-91-2
Molekylær formel C8H14O6
Molekylvægt (g/mol) 206.19
MDL nummer MFCD00009143
InChI nøgle YSAVZVORKRDODB-UHFFFAOYNA-N
Synonym diethyl l-+-tartrate, 2r,3r-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, l +-diethyl l-tartrate, +-diethyl l-tartrate, diethyl l-tartrate, diethyl-l-tartrate, unii-oq72cpy58z, l-+-tartaric acid diethyl ester, diethyl l-tartarate, tartaric acid, diethyl ester, r,r
PubChem CID 6993580
SMIL CCOC(=O)C(O)C(O)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Diethyl L-tartrate
Smeltepunkt 17 °C
Tæthed 1.205
Kogepunkt 280 °C
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 500 g
Beilstein 1727145
Merck Index 14,3855
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Optisk rotation +27° (c=1 i vand)
IUPAC navn diethyl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
Formel vægt 206.19
Procent renhed 98%