Få mere at vide
Diethyl Ketone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15859060
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
15859060 1 L
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15859060 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8036051000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 96-22-0
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 0.81 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 101°C to 103°C/1013 mbar
Molekylær formel (C2H5)2CO
MDL nummer MFCD00009320
Mængde 1 L
Synonym Diethyl ketone, 3-Pentanone, Ethyl ketone, Diethyl ketone
Molekylvægt (g/mol) 86.13