Få mere at vide
Diethylketomalonat, TRC
Artikelnummer. 30381933
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30381933 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30381933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD476633500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Ketomalonate
CAS 609-09-6
Molekylær formel C7H10O5
Mængde 500 mg
Synonym 2-Oxomalonic Acid Diethyl Ester, Carbonyl Diethyl Malonate, Diethyl 2-Oxomalonate, Diethyl 2-Oxopropane-1,3-dioate, Diethyl Mesoxalate, Diethyl Oxomalonate, Diethyl Oxopropanedioate, Ethoxycarbonyl Ethoxycarbonyl Ketone, Ethyl Ketomalonate, Ethyl Mesoxalate, Ethyl Oxomalonate, NSC 53478, Oxopropanedioic Acid Diethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C7H10O5/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-oxopropanedioat
Molekylvægt (g/mol) 174.15
Formel vægt 174.0528