Få mere at vide
Diethylketomalonat, 95%
Artikelnummer. 10366320 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10366320 25 g Glasflaske 25g
10253950 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366320 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 114430250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 609-09-6 | C7H10O5 | 174,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-09-6
Molekylær formel C7H10O5
Molekylvægt (g/mol) 174.15
MDL nummer MFCD00009121
InChI nøgle DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ketomalonate, diethyl mesoxalate, diethyl 2-oxomalonate, diethyl oxomalonate, ethyl mesoxalate, ethyl ketomalonate, propanedioic acid, oxo-, diethyl ester, diethylketomalonate, mesoxalic acid diethyl ester, mesoxalic acid, diethyl ester
PubChem CID 69105
IUPAC navn diethyl-2-oxopropandioat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ketomalonate
Navn note 97%
Farve Gul
Tæthed 1.1420g/mL
Kogepunkt 208,0 °C til 210,0 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5O2CCOCO2C2H5
Brydningsindeks 1,4150 til 1,4190
Mængde 25 g
Beilstein 03, 769
Fieser 06,188; 08,170
Merck Index 15, 5983
Specifik vægtfylde 1.142
Formel vægt 174.15
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ketomalonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.