Få mere at vide
Diethylketomalonat, 95%
Artikelnummer. 11435113
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435113 100 g 100g
11415113 5 g 5g
11425113 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435113 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12771.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 609-09-6 | C7H10O5 | 174,152 g/mol
Diethylketomalonat, reagens anvendt i Wittig- og Aza-Wittig-reaktioner til syntese af henholdsvis triazoler og 2-azadiener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diethylketomalonate, reagens anvendt i Wittig- og Aza
-Wittig-reaktioner til syntese af henholdsvis triazoler og 2-azadiener.
Opløselighed Fuldt blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-09-6
Molekylær formel C7H10O5
Molekylvægt (g/mol) 174.152
MDL nummer MFCD00009121
InChI nøgle DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ketomalonate, diethyl mesoxalate, diethyl 2-oxomalonate, diethyl oxomalonate, ethyl mesoxalate, ethyl ketomalonate, propanedioic acid, oxo-, diethyl ester, diethylketomalonate, mesoxalic acid diethyl ester, mesoxalic acid, diethyl ester
PubChem CID 69105
IUPAC navn diethyl-2-oxopropandioat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ketomalonate
Smeltepunkt ∼-70 °C
Tæthed 1.142
Kogepunkt 208 °C til 210 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.415
Mængde 100 g
Beilstein 971873
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,5913
Opløselighedsinformation Helt blandbar med vand.
Formel vægt 174.15
Procent renhed 95%