Få mere at vide
Diethyl Isopropylmalonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Isopropylmalonate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O4/c1-5-13-9(11)8(7(3)4)10(12)14-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 202.1205 |