Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl isopropylidenemalonate |
| Tæthed | 1.0210g/mL |
| Kogepunkt | 175°C to 178°C (120.0 mmHg) |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Mængde | 5 g |
| Specifik vægtfylde | 1.021 |
| Formel vægt | 200.23 |
| Procent renhed | 97% |