Få mere at vide
Diethyl Isopropenyl Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Isopropenyl Phosphate |
| CAS | 5954-28-9 |
| Molekylær formel | C7 H15 O4 P |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15O4P/c1-5-9-12(8,10-6-2)11-7(3)4/h3,5-6H2,1-2,4H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(OCC)OC(=C)C |
| IUPAC navn | diethyl prop-1-en-2-yl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.165 |
| Formel vægt | 194.071 |