Få mere at vide
Diethyl isocyanomethylphosphonate, 97%
Artikelnummer. 10647094 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10647094 5 mL Glass bottle 5ml
10620893 1 mL Glass bottle 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10647094 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369240050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 41003-94-5 | C6H12NO3P | 177.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41003-94-5
Molekylær formel C6H12NO3P
Molekylvægt (g/mol) 177.14
MDL nummer MFCD00042951
InChI nøgle ICURVXBGGDVHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl isocyanomethylphosphonate, diethylisocyanomethylphosphonate, acmc-20al8q, diethoxycarbonyl methanisocyanide, diethyl isocyanomethyl phosphonate, diethoxyphosphinylmethyl isocyanide, isocyanomethylphosphonic acid diethyl ester, isocyanomethylphosphononic acid diethyl ester, 1-ethoxy isocyanomethyl phosphoryl oxyethane
PubChem CID 2734699
IUPAC navn 1-[ethoxy(isocyanomethyl)phosphoryl]oxyethane
SMIL CCOP(=O)(C[N+]#[C-])OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl isocyanomethylphosphonate
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1050g/mL
Kogepunkt 84°C to 87°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CNCH2P(O)(OC2H5)2
Brydningsindeks 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Mængde 5 mL
Fieser 14,135
Specifik vægtfylde 1.105
Formel vægt 177.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl isocyanomethylphosphonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.