Få mere at vide
Diethylisobutylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30376513
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30376513 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30376513 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD444365500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Isobutylmalonate
CAS 10203-58-4
Molekylær formel C11H20O4
Mængde 500 mg
Synonym 2-(2-Methylpropyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester, (2-Methylpropyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester, Ethyl 2-Ethoxycarbonyl-4-methylvalerate, NSC 68522
InChI formel InChI=1S/C11H20O4/c1-5-14-10(12)9(7-8(3)4)11(13)15-6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
SMIL O=C(C(C(OCC)=O)CC(C)C)OCC
IUPAC navn diethyl 2-(2-methylpropyl)propanedioat
Molekylvægt (g/mol) 216.27
Formel vægt 216.1362