Få mere at vide
Diethyl isobutylmalonate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl isobutylmalonate |
| CAS | 10203-58-4 |
| Molekylær formel | C11H20O4 |
| MDL nummer | MFCD00026869 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | O=C(OCC)C(CC(C)C)C(OCC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.27 |
| Procent renhed | 98% |