Få mere at vide
Diethyliodmethylphosphonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434684
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434684 25 g 25g
11424684 5 g 5g
11444684 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434684 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13697.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10419-77-9 | C5H12IO3P | 278.03 g/mol
Diethyliodmethylphosphonat anvendes i syntesen af H2N -Tyr(tBu)-vinylsulfon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethyliodomethylphosphonat anvendes i syntesen af H 2 N-Tyr(tBu)-vinylsulfon.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10419-77-9
Molekylær formel C5H12IO3P
Molekylvægt (g/mol) 278.03
MDL nummer MFCD00041386
InChI nøgle PNFHTBDRPOJJTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl iodomethylphosphonate, diethyl iodomethyl phosphonate, phosphonic acid, iodomethyl-, diethyl ester, acmc-20al8r, diethyliodomethylphosphonate, diethyl iodomethanephosphonate, iodomethylphosphonic acid diethyl ester, diethyl iodomethylphosphonate 5g, iodomethyl-phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 82616
IUPAC navn 1-[ethoxy(iodmethyl)phosphoryl]oxyethan
SMIL CCOP(=O)(CI)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl iodomethylphosphonate
Kogepunkt 112°C to 114°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4995
Mængde 25 g
Beilstein 1812052
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 278.03
Procent renhed ≥98%