Få mere at vide
Diethyliminodicarboxylat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15587529 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15587529 5 g 5g
15577529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15587529 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460770050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19617-44-8 | C6H11NO4 | 161.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19617-44-8
Molekylær formel C6H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 161.16
InChI nøgle PQVSTLUFSYVLTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym azamalonic ester, diethyl imidodicarbonate, diethyl azamalonate, imidodicarbonic acid, diethyl ester, diethyl iminodicarboxylate, diethylazamalonate, imidodicarbonic acid,1,3-diethyl ester, diethylimidodicarbonate, diethyl imidodicarbonate #, ethyl ethoxycarbonylamino formate
PubChem CID 140564
IUPAC navn ethyl-N-ethoxycarbonylcarbamat
SMIL CCOC(=O)NC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl iminodicarboxylate
Smeltepunkt 51.0°C to 53.0°C
Kogepunkt 132.0°C to 134.0°C (15.0mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 161.16
Procent renhed 98%