Få mere at vide
Diethyl Iminodiacetat, TRC
Artikelnummer. 30377719
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30377719 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30377719 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD442270500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Iminodiacetate
CAS 6290-05-7
Molekylær formel C8H15NO4
Mængde 500 mg
Synonym Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Iminodiethyl Diacetate, N,N-Bis(ethoxycarbonylmethyl)amine, N-(Ethoxycarbonylmethyl)glycine Ethyl Ester, NSC 6950, [[(Ethoxycarbonyl)methyl]amino]acetic Acid Ethyl Ester, 66: PN: US20050107325 PAGE: 155 claimed protein, Diethyl Iminobis(acetate)
InChI formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-3-12-7(10)5-9-6-8(11)13-4-2/h9H,3-6H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CNCC(=O)OCC
IUPAC navn Ethyl 2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]acetat
Molekylvægt (g/mol) 189.21
Formel vægt 189.1001