til CC-obligationsdannelse (olefination)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1400g/mL |
| Kogepunkt | 124,0 °C til 126,0 °C (3,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HOCH2P(O)(OC2H5)2 |
| Brydningsindeks | 1,4370 til 1,4410 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?