Få mere at vide
Diethylfumarat, TRC
Artikelnummer. 30380996
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30380996 25 g
1 options
Artikelnummer. 30380996 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44449525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl fumarate
CAS 623-91-6
Molekylær formel C8 H12 O4
Mængde 25 g
Synonym 2-Butenedioic acid (2E)-, diethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, diethyl ester, Fumaric acid, diethyl ester (6CI,8CI), (2E)-2-Butenedioic acid diethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid diethyl ester, Diethyl (E)-but-2-enedioate, Diethyl fumarate, Diethyl fumaric acid ester, Ethyl fumarate, NSC 20954
InChI formel InChI=1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
SMIL CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl (E)-men-2-enedioat
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Formel vægt 172.0736