Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl fumarate |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 1,0 °C til 2,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0500g/mL |
| Kogepunkt | 218,0 °C til 219,0 °C |
| Flammepunkt | 91 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |