Få mere at vide
Diethylfumarat, 98%
Artikelnummer. 10697062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10697062 250 g Glasflaske 250g
10773641 10 g Glasflaske 10g
10687062 1 kg Glasflaske 1kg
13448308 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10697062 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114382500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 623-91-6 | C8H12O4 | 172,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-91-6
Molekylær formel C8H12O4
Molekylvægt (g/mol) 172.18
MDL nummer MFCD00064455
InChI nøgle IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N
Synonym diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a
PubChem CID 638144
ChEBI CHEBI:87388
IUPAC navn diethyl (E)-but-2-endioat
SMIL CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl fumarate
Navn note 98%
Smeltepunkt 1,0 °C til 2,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 218,0 °C til 219,0 °C
Flammepunkt 91 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5O2CCH=CHCO2C2H5
Brydningsindeks 1,4396 til 1,4416
Mængde 250 g
Beilstein 02,742
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar.
Formel vægt 172.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske