Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl formamidomalonate |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | 51.0°C to 56.0°C |
| Farve | White |
| Kogepunkt | 173.0°C to 176.0°C (11.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 113°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | C2H5O2CCH(NHCHO)CO2C2H5 |
| Vis mere |