Få mere at vide
Diethyl fluoromalonate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10227230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10227230 1 mL Glass bottle 1ml
1 options
Artikelnummer. 10227230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307640010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl fluoromalonate
Navn note 97%
CAS 685-88-1
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 121°C to 122°C (30.0 mmHg)
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H11FO4
Lineær formel FCH(CO2C2H5)2
MDL nummer MFCD00009139
Mængde 1 mL
Specifik vægtfylde 1.12
Synonym diethyl fluoromalonate, diethyl 2-fluoromalonate, fluoromalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate, diethylfluoromalonate, 2-fluoro-malonic acid diethyl ester, diethyl2-fluoromalonate, diethyl fluoropropanedioate, propanedioic acid, fluoro-, diethyl ester, malonic acid, fluoro-, diethyl ester
InChI nøgle GOWQBFVDZPZZFA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)F
IUPAC navn diethyl 2-fluoropropanedioate
Molekylvægt (g/mol) 178.16
PubChem CID 12702
Formel vægt 178.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid