Learn More
Diethyl fluoromalonate, 97%
Code produit 11475646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde unitSize
11475646 5 g 5g
11465646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11475646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20766.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 685-88-1 | C7H11FO4 | 178.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 685-88-1
Molekylær formel C7H11FO4
Molekylvægt (g/mol) 178.159
MDL nummer MFCD00009139
InChI nøgle GOWQBFVDZPZZFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl fluoromalonate, diethyl 2-fluoromalonate, fluoromalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate, diethylfluoromalonate, 2-fluoro-malonic acid diethyl ester, diethyl2-fluoromalonate, diethyl fluoropropanedioate, propanedioic acid, fluoro-, diethyl ester, malonic acid, fluoro-, diethyl ester
PubChem CID 12702
IUPAC navn diethyl-2-fluorpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)F
Spécification
Kemisk navn eller materiale Diethyl fluoromalonate
Tæthed 1.129
Kogepunkt 121°C to 122°C (30 mmHg)
Flammepunkt 62°C (143°F)
Brydningsindeks 1.407
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1775686
Formel vægt 178.16
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.