Få mere at vide
Diethyl fluoromalonate, 97%
Artikelnummer. 11465646
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465646 1 g 1g
11475646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20766.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 685-88-1 | C7H11FO4 | 178.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 685-88-1
Molekylær formel C7H11FO4
Molekylvægt (g/mol) 178.159
MDL nummer MFCD00009139
InChI nøgle GOWQBFVDZPZZFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl fluoromalonate, diethyl 2-fluoromalonate, fluoromalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate, diethylfluoromalonate, 2-fluoro-malonic acid diethyl ester, diethyl2-fluoromalonate, diethyl fluoropropanedioate, propanedioic acid, fluoro-, diethyl ester, malonic acid, fluoro-, diethyl ester
PubChem CID 12702
IUPAC navn diethyl-2-fluorpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl fluoromalonate
Tæthed 1.129
Kogepunkt 121°C to 122°C (30 mmHg)
Flammepunkt 62°C (143°F)
Brydningsindeks 1.407
Mængde 1 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1775686
Formel vægt 178.16
Procent renhed 97%