Få mere at vide
Diethyl Ethylphenylmalonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Ethylphenylmalonate |
| CAS | 76-67-5 |
| Molekylær formel | C15H20O4 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Diethyl 2-ethyl-2-phenylmalonate, NSC 5631, Ethylphenylpropanedioic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O4/c1-4-15(13(16)18-5-2,14(17)19-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(CC)(C(=O)OCC)c1ccccc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.32 |
| Formel vægt | 264.1362 |