missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethylethylmalonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Ethylmalonate |
| CAS | 133-13-1 |
| Molekylær formel | C9H16O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Ethylpropanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Ethylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Ethylmalonate, Diethyl Ethylmalonate, Diethyl α-Ethylmalonate, Ethylpropanedioic Acid Diethyl Ester, NSC 8706 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(CC)C(=O)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vægt | 188.1049 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?