Få mere at vide
Diethylethylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30385791
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30385791 50 g
1 options
Artikelnummer. 30385791 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44430550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Ethylmalonate
CAS 133-13-1
Molekylær formel C9H16O4
Mængde 50 g
Synonym Ethylpropanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Ethylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Ethylmalonate, Diethyl Ethylmalonate, Diethyl α-Ethylmalonate, Ethylpropanedioic Acid Diethyl Ester, NSC 8706
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C(CC)C(=O)OCC
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Formel vægt 188.1049