Få mere at vide
Diethyl ethylidenemalonate, 99%
Artikelnummer. 11318625
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318625 1 g 1g
11328625 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318625 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12117.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1462-12-0 | C9H14O4 | 186.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1462-12-0
Molekylær formel C9H14O4
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00009145
InChI nøgle LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ethylidenemalonate, diethyl 2-ethylidenemalonate, propanedioic acid, ethylidene-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethylidenepropanedioate, 2-ethylidenemalonic acid diethyl ester, diethylethylidenemalonate, acmc-1c0mi, diethyl ethylidene malonate, diethyl ethylidenepropanedioate, diethyl 2-ethylidenemalonate #
PubChem CID 73831
SMIL CCOC(=O)C(=CC)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ethylidenemalonate
Tæthed 1.019
Kogepunkt 115°C to 116°C (17 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.442
Mængde 1 g
Beilstein 1773932
IUPAC navn diethyl-2-ethylidenpropandioat
Formel vægt 186.21
Procent renhed 99%