Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl ethoxymethylenemalonate |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0800g/mL |
| Kogepunkt | 279 °C til 281 °C |
| Flammepunkt | 144 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C2H5OCH=C(CO2C2H5)2 |
| Show More |
Safety and Handling
- Diethyl ethoxymethylenemalonate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .