Få mere at vide
Diethyl Ethoxymethylenemalonate, 99+%
Artikelnummer. 10617262 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10617262
Brand: Thermo Scientific Acros 114345000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 87-13-8 | C10H16O5 | 216.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-13-8
Molekylær formel C10H16O5
Molekylvægt (g/mol) 216.23
MDL nummer MFCD00009148
InChI nøgle LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
PubChem CID 6871
IUPAC navn diethyl-2-(ethoxymethyliden)propandioat
SMIL CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ethoxymethylenemalonate
Navn note 99+%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 279°C to 281°C
Flammepunkt 144°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5OCH=C(CO2C2H5)2
Brydningsindeks 1.4610 to 1.463
Mængde 500 g
Beilstein 03, 469
Fieser 05,216
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 216.23
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ethoxymethylenemalonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .