Få mere at vide
Diethylethoxymethylenmalonat, 98+%
Description
Diethylethoxymethylenmalonat bruges til syntese af pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidiner. Indledningsvis blev det brugt til at overvåge lysindecarboxylaseaktivitet. Det er nyttigt til bestemmelse af aminosyrer ved prækolonnederivatisering ved anvendelse af omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC). Det spiller en vigtig rolle i Gould-Jacobs reaktion til fremstilling af quinoliner. For eksempel reagerer anil med dette reagens for at give 4-hydroxyquinolin. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af flumequine, som er et fluoroquinolon-antibiotikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diethylethoxymethylenmalonat bruges til syntese af pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidiner. Indledningsvis blev det brugt til at overvåge lysindecarboxylaseaktivitet. Det er nyttigt til bestemmelse af aminosyrer ved prækolonnederivatisering ved anvendelse af omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC). Det spiller en vigtig rolle i Gould-Jacobs reaktion til fremstilling af quinoliner. For eksempel reagerer anil med dette reagens for at give 4-hydroxyquinolin. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af flumequine, som er et fluoroquinolon-antibiotikum.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, dichlormethan og methanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl ethoxymethylenemalonate |
| Smeltepunkt | -33 °C |
| Tæthed | 1.08 |
| Kogepunkt | 136 °C til 139 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 144 °C (291 °F) |
| Lugt | Ester-lignende |
| Brydningsindeks | 1.462 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 880058 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med kloroform, dichlorothan og methanol. Ublandelig med vand. |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.