Få mere at vide
Diethylethoxymethylenmalonat, 98+%
Beskrivelse
Diethylethoxymethylenmalonat bruges til syntese af pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidiner. Indledningsvis blev det brugt til at overvåge lysindecarboxylaseaktivitet. Det er nyttigt til bestemmelse af aminosyrer ved prækolonnederivatisering ved anvendelse af omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC). Det spiller en vigtig rolle i Gould-Jacobs reaktion til fremstilling af quinoliner. For eksempel reagerer anil med dette reagens for at give 4-hydroxyquinolin. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af flumequine, som er et fluoroquinolon-antibiotikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diethylethoxymethylenmalonat bruges til syntese af pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidiner. Indledningsvis blev det brugt til at overvåge lysindecarboxylaseaktivitet. Det er nyttigt til bestemmelse af aminosyrer ved prækolonnederivatisering ved anvendelse af omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC). Det spiller en vigtig rolle i Gould-Jacobs reaktion til fremstilling af quinoliner. For eksempel reagerer anil med dette reagens for at give 4-hydroxyquinolin. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af flumequine, som er et fluoroquinolon-antibiotikum.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, dichlormethan og methanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl ethoxymethylenemalonate |
| Smeltepunkt | -33 °C |
| Tæthed | 1.08 |
| Kogepunkt | 136 °C til 139 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 144 °C (291 °F) |
| Lugt | Ester-lignende |
| Brydningsindeks | 1.462 |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Blandet med kloroform, dichlorothan og methanol. Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 216.23 |
| Vis mere |