Få mere at vide
Diethylether, til spormetalanalyse, Primar™ , Stabiliseret med kobbergaze, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10616452 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10616452 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10616452 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/2455/17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Tekniske data
Smeltepunkt -116 °C
CAS 60-29-7
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Molekylær formel C4H10O
Damptryk 587 mbar ved 20 °C
MDL nummer MFCD00011646
Viskositet 0,2448cp ved 20 °C
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Kogepunkt 34,6 °C
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCC
IUPAC navn ethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vægt 74,12 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.