Få mere at vide
Diethyl Ether, Tested according to Ph.Eur., Honeywell™
Artikelnummer. 15643510
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15643510 2.5 L 2.5 L
15633510 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15643510 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 317012.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethane
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Ether
Navn note Tested according to Ph.Eur.
Farve Colorless
Tæthed 0.706g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.365
Flammepunkt −40°C (−40°F)
Tændingspunkt 320°F
Lineær formel (CH3CH2)2O
Damptryk 2311 hPa (60°C)
FN nummer 1155
Beilstein 1696894
Formel vægt 74.12g/mol