Få mere at vide
Diethylether stabiliseret, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10382931 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
10382931 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 10382931 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8401.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens
Tekniske data
Smeltepunkt -123°C
CAS 60-29-7
Farve Maks. 10 (APHA)
Tæthed 0.7135 g/cm³ (20°C)
Mængde 1 L
Flammepunkt -40°C
Lugt Passes Test
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning max. 0.001%
Analyseprocentområde min. 99.5%
Molekylær formel C4H10O
MDL nummer MFCD00011646
Vand max. 0.01%
Kogepunkt 35°C (1013 hPa)
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCC
IUPAC navn ethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 74.12