Få mere at vide
Diethylether, spektrofotometrisk grad, 99+%, stab. med kobber
Artikelnummer. 15498575
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
1000ml
2500ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498575 4 x 1 L 1 L
15478575 500 mL 500ml
15488575 1000 mL 1000ml
15468575 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15498575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33678.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ether, Ethyl ether
IUPAC navn ethoxyethane
SMIL CCOCC
Tekniske data
Smeltepunkt -116 °C
Mængde 4 x 1 L
Kogepunkt 34,6 °C
Procent renhed 99+%