Få mere at vide
Diethyl ether, reagent grade, ≥98%, contains ∼2% ethanol and ∼10ppm BHT as inhibitor, Honeywell
Artikelnummer. 15694310 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15694310 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Artikelnummer. 15694310 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 3461441L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
reagent grade,≥98%, contains ∼2% ethanol and ∼10ppm BHT as inhibitor
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
Smeltepunkt -116°C (literature)
Navn note reagent grade, ≥98%, contains ∼2% ethanol and ∼10ppm BHT as inhibitor
CAS 60-29-7
CAS Max % ≤100.0000%
Tæthed 0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 1 L
Flammepunkt −45°C
Emballage Glass Bottle
Assay Procent Noter BHT
Molekylær formel C4H10O
Lineær formel C20H14O4
MDL nummer MFCD00011646
FN nummer UN1155
Beilstein 1696894
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Kogepunkt 34°C to 35°C
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCC
IUPAC navn ethoxyethane
Molekylvægt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≥98%
Grad Reagent